Learn More
Butilhidroxianisol, Mikromol™
Product Code. 17982476
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Unit Size:
250 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
17982476 250 mg 250 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17982476 Supplier Mikromol Supplier No. MM1179.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Butilhidroxianisol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
CAS 25013-16-5
Nombres de analitos o componentes tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C11 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo tert-Butyl-4-methoxyphenol, (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2(3)-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Antioxyne B, BHA, BHA (antioxidant), BOA, BOA (antioxidant), Butylated hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, E 320, Embanox, Grindox BHA, Protex, Sustane 1F, Tenox BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, tert-Butyl-p-Hydroxyanisol, tert-Butyl-p-hydroxyanisole, tert-Butylhydroxyanisole, Butylated Hydroxyanisole
Fórmula InChI InChI=1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3
SMILES COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.COc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-terc-butil-4-metoxifenol;3-terc-butil-4-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 360.49
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,2301 g/mol