Learn More
Butilenglicol (butano-1,3-diol), Mikromol™
Código de producto. 17957294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17957294 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17957294 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0839.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Butilenglicol (butano-1,3-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Butanediol
CAS 107-88-0
Nombres de analitos o componentes 1,3-Butanediol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Butanediol, (RS)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, (+/-)-Butane-1,3-diol, beta-Butylene glycol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMILES CC(O)CCO
Nombre IUPAC butano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 90.12
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 90,0681 g/mol