Learn More
Ácido butilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylboronic Acid |
| CAS | 4426-47-5 |
| Fórmula molecular | C4 H11 B O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | B-Butylboronic Acid, 1-Butaneboronic Acid, Butyldihydroxyborane, n-Butaneboronic Acid, n-Butylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h6-7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCB(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido butilborónico |
| Peso molecular (g/mol) | 101.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0852 |