Learn More
Butilbenceno, TRC
Código de producto. 30340197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340197 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30340197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB690830100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylbenzene
CAS 104-51-8
Fórmula molecular C10 H14
Cantidad 100 g
Sinónimo Butylbenzene, 1-Butylbenzene, 1-Phenylbutane, NSC 8465, n-Butylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
SMILES CCCCc1ccccc1
Nombre IUPAC butilbenceno
Peso molecular (g/mol) 134.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1096
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.