Learn More
Butilbenceno, TRC
Código de producto. 30343032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343032 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30343032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69083050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylbenzene
CAS 104-51-8
Fórmula molecular C10 H14
Cantidad 50 g
Sinónimo Butylbenzene, 1-Butylbenzene, 1-Phenylbutane, NSC 8465, n-Butylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
SMILES CCCCc1ccccc1
Nombre IUPAC butilbenceno
Peso molecular (g/mol) 134.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1096