Learn More
Hidroxitolueno butilado cristalino MP Biomedicals
Código de producto. 11348769 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11348769 100 g
1 options
Código de producto. 11348769 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210116280
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butylated Hydroxytoluene
CAS 128-37-0
Densidad 7.6 (aire = 1)
Fórmula molecular C15H24O
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
Clave InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 220.356
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.34
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butylated Hydroxytoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Butylated Hydroxytoluene