Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylated hydroxytoluene |
| Densidad | 1,048g/mL a 20 °C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.36 |
| Forma física | cristalino/a/s |