Learn More
Hidroxitolueno butilado, 99,5 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11358769 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358769 500 g 500 g
11368769 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358769 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210116290
 Artículo restringido
En stock
CAS 128-37-0
Fórmula molecular C15H24O
Peso molecular (g/mol) 220.356
Clave InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butylated hydroxytoluene
Densidad 1,048g/mL a 20 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.36
Forma física cristalino/a/s