Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylated Hydroxyanisole |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
| Forma física | Polvo |