Learn More
Hidroxianisol butilado, 98,5%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11328769 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11328769 100 g
11338769 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328769 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210115980
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS 25013-16-5
Fórmula molecular C11H16O2
Peso molecular (g/mol) 180.247
Clave InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nombre IUPAC 2-tert-butil-4-metoxifenol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butylated Hydroxyanisole
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hidroxianisol butilado
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.