Learn More
Hidroxianisol butilado 500 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316561 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316561 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010379ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
CAS 25013-16-5
Nombres de analitos o componentes tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C11 H16 O2
Concentración 500 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo tert-Butyl-4-methoxyphenol, (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2(3)-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Antioxyne B, BHA, BHA (antioxidant), BOA, BOA (antioxidant), Butylated hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, E 320, Embanox, Grindox BHA, Protex, Sustane 1F, Tenox BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, tert-Butyl-p-Hydroxyanisol, tert-Butyl-p-hydroxyanisole, tert-Butylhydroxyanisole, Butylated Hydroxyanisole
Fórmula InChI InChI=1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3
SMILES COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.COc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-terc-butil-4-metoxifenol;3-terc-butil-4-metoxifenol
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 360.49
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,2301 g/mol