Learn More
Triacontanoato de butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl Triacontanoate |
| CAS | 105025-97-6 |
| Fórmula molecular | C34 H68 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34(35)36-33-6-4-2/h3-33H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | triacontanoato de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 508.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 508.5219 |