Learn More
Butil sulfato de sodio, TRC
Código de producto. 30342324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30342324 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30342324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6938751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl Sodium Sulfate
CAS 1000-67-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H9 O4 S . Na
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O4S.Na/c1-2-3-4-8-9(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCOS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sulfato de sodio y butilo
Peso molecular (g/mol) 176.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0119
Porcentaje de pureza >95