Learn More
Ftalato de butil sec-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl sec-Butyl Phthalate |
| CAS | 97621-09-5 |
| Fórmula molecular | C16H22O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Butyl 2-(1-methylpropyl) Ester, Phthalic Acid Butyl sec-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O4/c1-4-6-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12(3)5-2/h7-10,12H,4-6,11H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)CC |
| Nombre IUPAC | 1-O-butilbenceno-1,2-dicarboxilato de 2-O-butan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 278.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1518 |