Learn More
Fenilfosfato de Butilo, TRC
Código de producto. 30137786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137786 1 g 1 g
30008007 500 mg 500 miligramos
30008344 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB8095901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2752-95-6
Fórmula molecular C16 H19 O4 P
Peso molecular (g/mol) 306.29
Sinónimo Butyl phenyl phosphate
Nombre IUPAC Fosfato de difenil de butilo
SMILES CCCCOP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl diphenyl phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19O4P/c1-2-3-14-18-21(17,19-15-10-6-4-7-11-15)20-16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,2-3,14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1021
Porcentaje de pureza >95%