Learn More
Parahidroxibenzoato de butilo, Mikromol™
Descripción
Parahidroxibenzoato de butilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 94-26-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Butyl Parahydroxybenzoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Butyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), 4-(Butoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Aseptoform Butyl, Butoben, Butyl 4-hydroxybenzoate, Butyl Butex, Butyl Tegosept, Butyl chemosept, Butyl p-hydroxybenzoate, Butyl parabens, Butyl parasept, Butylparaben, Mekkings B, Mekkins B, NSC 13164, NSC 8475, Nipabutyl, Preserval B, SPF, Solbrol B, Tegosept B, Tegosept Butyl, n-Butyl 4-hydroxybenzoate, n-Butyl p-hydroxybenzoate, n-Butylparaben, p-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | butil 4-hidroxibenzoato |
| Mostrar más |