Learn More
Parahidroxibenzoato de butilo EP Impureza E, Mikromol™
Descripción
Impureza E de parahidroxibenzoato de butilo EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 2-3-4247 |
| Nombres de analitos o componentes | Isobutyl Parahydroxybenzoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate (Isobutyl Parahydroxybenzoate), 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. E (EP), Isobutyl Parahydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibenzoato 2-metilpropilo |
| Mostrar más |