Learn More
Butyl Paraben-13C6, TRC
Código de producto. 30009958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009958 0.5 mg 0.50 miligramo
30008782 2.5 mg 2.50 miligramo
30004285 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6936030.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1416711-53-9
Fórmula molecular 13C6 C5 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 200.18
Sinónimo 4-Hydroxybenzoic acid-n-butyl ester 13C6 (ring 13C6), Benzoic-1,2,3,4,5,6-13C6 acid, 4-hydroxy-, butyl ester (ACI), Butyl 4-hydroxybenzoate-1,2,3,4,5,6-13C6 (ACI), DTXSID 90894091
Nombre IUPAC butilo 4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-carboxilato
SMILES CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl paraben ring-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1144
Porcentaje de pureza >95%