Learn More
Palmitato de butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palmitic acid-n-butyl ester |
| CAS | 111-06-8 |
| Fórmula molecular | C20 H40 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Palmitic acid-n-butyl ester, Hexadecanoic acid, butyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, butyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Butyl hexadecanoate, Butyl palmitate, n-Butyl hexadecanoate, n-Butyl palmitate, NSC 4815, Palmitic acid n-butyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20(21)22-19-6-4-2/h3-19H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | hexadecanoato de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 312.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.3028 |