Learn More
Oleato de butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl Oleate |
| CAS | 142-77-8 |
| Fórmula molecular | C22H42O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (Z)-9-Octadecenoic Acid Butyl Ester, Oleic acid Butyl Ester, Advaplast 42, Butyl (Z)-9-Octadecenoate, Butyl cis-9-Octadecenoate, Hallco C 503, Kaolube 804, Kemester 4000, Kessco 554, Kesscoflex BO, Plasthall 914, Wilmar Butyl Oleate, Witcizer 100, Witcizer 101, n-Butyl Oleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H42O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h12-13H,3-11,14-21H2,1-2H3/b13-12- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | butil (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 338.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.3185 |