Learn More
Nitrito de butilo, TRC
Código de producto. 30011705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011705 5 g 5 g
30005452 100 g 100 g
30011578 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6939205G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-16-1
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Sinónimo NSC 8426, n-Butyl Nitrite, Nitrous Acid, Butyl Ester
Nombre IUPAC nitrito de butilo
SMILES O=NOCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl Nitrite
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-7-5-6/h2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0633