Learn More
Metanetiosulfonato de butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 52017-46-6 |
| Fórmula molecular | C5 H12 O2 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O2S2/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-metilsulfonilsulfanilbutano |
| Peso molecular (g/mol) | 168.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0279 |