Learn More
Butilmetanasofonato, TRC
Código de producto. 30010232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010232 500 mg 500 miligramos
30008959 5 g 5 g
30008601 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010232 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB694095500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1912-32-9
Fórmula molecular C5 H12 O3 S
Peso molecular (g/mol) 152.21
Sinónimo Methanesulfonic acid butyl ester, Butyl mesylate, Butyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid n-butyl ester, NSC 36060, n-Butyl methanesulfonate
Nombre IUPAC Butilmetanasofonato
SMILES CCCCOS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl methanesulfonate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0507
Porcentaje de pureza >95%