Learn More
metanosulfonato de butilo, Mikromol™
Descripción
Metanosulfonato de butilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl methanesulfonate |
| CAS | 1912-32-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Butyl methanesulfonate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H12 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methanesulfonic acid butyl ester, Butyl mesylate, Butyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid n-butyl ester, NSC 36060, n-Butyl methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de butilo |
| Mostrar más |