Learn More
Metacrilato de butilo, TRC
Código de producto. 30134472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134472 50 mL 50 ml
30005405 10 mL 10 ml
17984795 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB78949350ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-88-1
Fórmula molecular C8 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 142.2
Sinónimo Methacrylic acid, butyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester, Acryester B, Acryester BMA, Blemmer BMA, Butyl 2-methyl-2-propenoate, Butyl 2-methylacrylate, Butyl methacrylate, Light Ester NB, N 212, NSC 20956, n-Butyl methacrylate
Nombre IUPAC butil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCCCOC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrylic acid butyl ester
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0994