Learn More
metacrilato de butilo, Mikromol™
Descripción
Metacrilato de butilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylic acid butyl ester |
| CAS | 97-88-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methacrylic acid butyl ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H14 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. A (EP), Methacrylic acid, butyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester, Acryester B, Acryester BMA, Blemmer BMA, Butyl 2-methyl-2-propenoate, Butyl 2-methylacrylate, Butyl methacrylate, Light Ester NB, N 212, NSC 20956, n-Butyl methacrylate, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | butil 2-metilprop-2-enoato |
| Mostrar más |