Learn More
Butil metacrilato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10318640 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10616214 5 L Tambor de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10318640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-88-1 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-88-1 , 150-76-5
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00009444
Clave InChI SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl methacrylate, n-butyl methacrylate, butylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, butyl 2-methacrylate, butylmethacrylaat, 2-methyl-butylacrylat, butil metacrilato, 2-methyl-butylacrylaat, 2-methyl-butylacrylate
PubChem CID 7354
Nombre IUPAC butil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCCCOC(=O)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl methacrylate
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -75.0°C
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 160.0°C to 163.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4225 to 1.4245
Cantidad 1 L
Beilstein 02, III, 1286
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: very soluble in ether and ethanol,miscible in ethyl acetate
Estabilizante 10 to 110ppm MEHQ
Viscosidad 1.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl methacrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.