Learn More
Formato de butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751822 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 10751822 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403541000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl formate
Nombre de nota 98%
Acidez 2mg KOH/g max.
CAS 592-84-7
Punto de fusión -91.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8940g/mL
Punto de ebullición 107.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10O2
Fórmula lineal HCOO(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.3886 to 1.3906
Número MDL MFCD00003296
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.894
Sinónimo n-butyl formate, formic acid, butyl ester, butyl methanoate, n-butyl methanoate, formic acid butyl ester, n-butylformate, butylester kyseliny mravenci, fema no. 2196, unii-0y9mz7vm9p, butylester kyseliny mravenci czech
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohols,ethers,oils,hydrocarbons,soluble in acetone,soluble in many organic solvents
Clave InChI NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC=O
Nombre IUPAC formato de butilo
Peso molecular (g/mol) 102.13
PubChem CID 11614
Viscosidad <30 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl formate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.