Learn More
Digol butílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10315220 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10315220 2.5 L 2.50 litro
10040070 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10315220 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/5300/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 112-34-5
Fórmula molecular C8H18O3
Número MDL 2881
Especificaciones
Punto de fusión -68°C
Color Incolora
Punto de ebullición 231°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2