Learn More
Butilo cloroformato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
25 ML
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532781 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10144150 5 mL Glass bottle 5 ml
10236140 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10512591 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10532781 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 180170250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-34-7 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-34-7
Número MDL MFCD00000650
Clave InChI NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
PubChem CID 61140
Nombre IUPAC butilo carbonocloridato
SMILES CCCCOC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl chloroformate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 142.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H9ClO2
Fórmula lineal ClCO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4110 to 1.4130
Cantidad 25 mL
Beilstein 03, II, 11
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in butanol,ether,benzol,soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 136.58
Viscosidad 0.95 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.