Learn More
Butilo cloroformato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
25 ML
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236140 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10144150 5 mL Glass bottle 5 ml
10532781 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10512591 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10236140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-34-7 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-34-7
Número MDL MFCD00000650
Clave InChI NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
PubChem CID 61140
Nombre IUPAC butilo carbonocloridato
SMILES CCCCOC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl chloroformate
Nombre de nota 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H9ClO2
Fórmula lineal ClCO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Beilstein 03, II, 11
Peso molecular (g/mol) 136.575
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.