Learn More
Carbamato de butilo, TRC
Código de producto. 30333951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333951 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30333951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB8103901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl Carbamate
CAS 592-35-8
Fórmula molecular C5H11NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo Butyl carbamate, NSC 187, n-Butyl carbamate, O-Butyl carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
SMILES CCCCOC(=O)N
Nombre IUPAC carbamato de butilo
Peso molecular (g/mol) 117.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079