Learn More
Butirato de butilo, 98%
Código de producto. 10760751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10760751 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10421481 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10697421 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10760751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259591000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-21-7 | C8H16O2 | 144,21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-21-7
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00009450
Clave InChI XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
PubChem CID 7983
ChEBI CHEBI:87429
Nombre IUPAC butilo butanoato
SMILES CCCCOC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl butyrate
Nombre de nota 98%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -92.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8675g/mL
Punto de ebullición 164.0°C to 165.0°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 271
Índice Merck 15, 1558
Gravedad específica 0.8675
Información de solubilidad Solubility in water: 0.05%. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl butyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RU– Solo para uso en investigación