Learn More
Benzoato de butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl benzoate |
| CAS | 136-60-7 |
| Fórmula molecular | C11 H14 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid n-butyl ester, Butyl benzoate, Chemcryl C 101N, IP Carrier N 20, NSC 8474, n-Butyl benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-13-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | butilo benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0994 |