Learn More
Butilo benzoato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10319260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10319260 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10247700 250 g Frasco de vidrio 250 g
10309260 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10319260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296400050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136-60-7 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-60-7
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00009439
Clave InChI XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
PubChem CID 8698
Nombre IUPAC butilo benzoato
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl benzoate
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión -22°C
Color Amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COO(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4960 to 1.498
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1554
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido aceitoso