Learn More
Butilbencenosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-tert-Butyl 4-[6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5 |
| CAS | 80-44-4 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonic Acid Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O3S/c1-2-3-9-13-14(11,12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | butilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 214.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0664 |