Learn More
Acrilato de butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylic acid butyl ester |
| CAS | 141-32-2 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O2 |
| Cantidad | 25 mL |
| Sinónimo | Acrylic acid butyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid butyl ester, Acrylic acid n-butyl ester, BA 100PPM, Butyl 2-propenoate, Butyl acrylate, Butyl propenoate, DL 325, EM 24, NSC 5163, n-Butyl acrylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | prop-2-enoato de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0837 |