Learn More
Acrilato de butilo, 99+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10308533 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Packungsgröße:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Cantidad Envase Packungsgröße
10308533 10 L Tambor de plástico 10 LT
10667182 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10751491 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10308533 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215860100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    331.65€ / 10 litros
    Ahorro 69.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 141-32-2 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-32-2 , 150-76-5
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00009446
Clave InChI CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
PubChem CID 8846
ChEBI CHEBI:3245
Nombre IUPAC prop-2-enoato de butilo
SMILES CCCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Butyl acrylate
Acidez 0.01% max. (as acrylic acid)
Punto de fusión -64.0°C
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 145.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2C=CHCO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4170 to 1.4190
Cantidad 10 L
Beilstein 02, II, 388
Índice Merck 15, 1541
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: 1.4g/L (20°C)
Estabilizante 10 to 20ppm MEHQ
Viscosidad 0.869 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.