Learn More
Acetato de butilo, TRC
Código de producto. 30339986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339986 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30339986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB692225100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl Acetate
CAS 123-86-4
Fórmula molecular C6 H12 O2
Cantidad 100 mL
Sinónimo 1-Acetoxybutane, 1-Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl acetate, Butyl ethanoate, NBA, NSC 9298, n-Butyl acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de butilo
Peso molecular (g/mol) 116.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837