Learn More
Acetato de butilo, Puriss. p.a., ACS Reagent, Solstice™
Código de producto. 16605873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
35 kg
Tamaño de la unidad:
35 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16605873 35 kg 35 Kg
1 options
Código de producto. 16605873 Proveedor Fluka N.º de proveedor 4586035KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    578.78€ / 35 Kg
    Ahorro 221.22€
    27% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl acetate
CAS 123-86-4
% máx. CAS 1
Punto de fusión -78 °C
Color Incolora
Densidad 0,881 g/cm3 (20 °C)
Punto de ebullición 126,2 °C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 27 °C
Fórmula molecular C6H12O2
Fórmula lineal CH3COO(CH2)3CH3
Cantidad 35 kg
Beilstein 1741921
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(C)=O
Nombre IUPAC acetato de butilo
Peso molecular (g/mol) 116.16
Grado Disolventes de uso general ACS