Learn More
Acetato de butilo, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99,5% (GC), Solstice
Código de producto. 15635600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15635600 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15625600 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15605600 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15615600 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15635600 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 458606X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    214.48€ / paquete de 6
    Ahorro 81.52€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., reactivo ACS
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-86-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009445
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nombre IUPAC acetato de butilo
SMILES CCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl acetate
Punto de fusión -78 °C
Densidad 0,88g/mL a 25 °C
Punto de ebullición 126 °C
Límite de explosión 0.076
Temperatura de inflamación 23 °C (73,4 °F)
Punto de ignición 790 °F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COO(CH2)3CH3
Índice de refracción n20/D 1.394
Cantidad 6 x 1 L
Número UN UN1123
Beilstein 1741921
Residuos después de la evaporación 0 a 0,001%
Densidad del vapor 4 (contra aire)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116,16g/mol
Presión de vapor 15mmHg (25 °C), 8 mmHg (20 °C)
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.