Learn More
Acetato de butilo, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 99,7%, Solstice
Código de producto. 15622870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15622870 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15612870 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15622870 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2706876X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    379.48€ / paquete de 6
    Ahorro 92.52€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 99,7 %
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-86-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009445
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nombre IUPAC acetato de butilo
SMILES CCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl acetate
Nombre de nota CHROMASOLV™ Además, para HPLC, 99,7%
Absorbancia máximo 0,01 a 400 nm, máximo 0,01 a 320 nm, máximo 0,02 a 300 nm, máximo 0,04 a 275 nm, máximo 0,20 a 260 nm
% máx. CAS 100.0000%
Punto de fusión -78 °C (literatura)
Densidad 0,88 g/mL a 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 126,2 °C
Temperatura de inflamación 27 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COO(CH2)3CH3
Cantidad 6 x 1 L
Número UN UN1123
Beilstein 1741921
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza >99.65%
Grado HPLC