Learn More
Butilo 4-metilbencenosulfonato, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Butyl 4-Methylbenzenesulfonate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.082 |
| Porcentaje de pureza | >95% |