Learn More
Butil 4-Hidroxibenzoato (Parabeno de butílico), TRC
Código de producto. 30136472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136472 5 g 5 g
30011826 10 g 10 g
17912705 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6936005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-26-8
Fórmula molecular C11 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo Butyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), 4-(Butoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Aseptoform Butyl, Butoben, Butyl 4-hydroxybenzoate, Butyl Butex, Butyl Tegosept, Butyl chemosept, Butyl p-hydroxybenzoate, Butyl parabens, Butyl parasept, Butylparaben, Mekkings B, Mekkins B, NSC 13164, NSC 8475, Nipabutyl, Preserval B, SPF, Solbrol B, Tegosept B, Tegosept Butyl, n-Butyl 4-hydroxybenzoate, n-Butyl p-hydroxybenzoate, n-Butylparaben, p-Hydroxybenzoic acid butyl ester
Nombre IUPAC butil 4-hidroxibenzoato
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl Parahydroxybenzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0943
Porcentaje de pureza >95%