Learn More
4-Bromobutanoato de butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl 4-Bromobutanoate |
| CAS | 3540-75-8 |
| Fórmula molecular | C8H15BrO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15BrO2/c1-2-3-7-11-8(10)5-4-6-9/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)CCCBr |
| Nombre IUPAC | 4-bromobutanoato de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 223.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0255 |