Learn More
4,4'-bis(terc-butilperoxi)valerato de butilo (grado técnico), TRC
Código de producto. 30479655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30479655 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30479655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4748901G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate (Technical Grade)
CAS 995-33-5
Fórmula molecular C17H34O6
Cantidad 1 g
Sinónimo Butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)pentanoate, Butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)valerate, Butyl 4,4-di-tert-butylperoxyvalerate, Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H34O6/c1-9-10-13-19-14(18)11-12-17(8,22-20-15(2,3)4)23-21-16(5,6)7/h9-13H2,1-8H3
SMILES CCCCOC(=O)CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Nombre IUPAC 4,4-bis(terc-butilperoxi)pentanoato de butilo
Peso molecular (g/mol) 334.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2355
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.