Learn More
4,4'-bis(terc-butilperoxi)valerato de butilo (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate (Technical Grade) |
| CAS | 995-33-5 |
| Fórmula molecular | C17H34O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)pentanoate, Butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)valerate, Butyl 4,4-di-tert-butylperoxyvalerate, Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H34O6/c1-9-10-13-19-14(18)11-12-17(8,22-20-15(2,3)4)23-21-16(5,6)7/h9-13H2,1-8H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4,4-bis(terc-butilperoxi)pentanoato de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 334.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.2355 |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?