Learn More
3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoato de butilo, Mikromol™
Código de producto. 30458727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458727 4 x 25 mg -
17939224 100 mg 100 miligramos
17987124 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458727 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1290.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoato de butilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate
CAS 32643-00-8
Nombres de analitos o componentes Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H28 N2 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoate, Bumetanide Imp. C (EP), Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, butyl ester, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl-, butyl ester (8CI), PF 1760, Bumetanide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2O5S/c1-3-5-12-23-18-14-16(21(24)27-13-6-4-2)15-19(29(22,25)26)20(18)28-17-10-8-7-9-11-17/h7-11,14-15,23H,3-6,12-13H2,1-2H3,(H2,22,25,26)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)OCCCC
Nombre IUPAC 3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoato de butilo
Peso molecular (g/mol) 420.52
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1719 g/mol