Learn More
3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoato de butilo, Mikromol™
Código de producto. 17987124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17987124 25 mg 25 miligramos
17939224 100 mg 100 miligramos
30458727 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17987124 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1290.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(Butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoato de butilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate
CAS 32643-00-8
Nombres de analitos o componentes Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H28 N2 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoate, Bumetanide Imp. C (EP), Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, butyl ester, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl-, butyl ester (8CI), PF 1760, Bumetanide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2O5S/c1-3-5-12-23-18-14-16(21(24)27-13-6-4-2)15-19(29(22,25)26)20(18)28-17-10-8-7-9-11-17/h7-11,14-15,23H,3-6,12-13H2,1-2H3,(H2,22,25,26)
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)OCCCC
Nombre IUPAC 3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoato de butilo
Peso molecular (g/mol) 420.52
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420,1719 g/mol