Learn More
3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoato de butilo, Mikromol™
Descripción
3-(Butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoato de butilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| CAS | 32643-00-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H28 N2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoate, Bumetanide Imp. C (EP), Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, butyl ester, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl-, butyl ester (8CI), PF 1760, Bumetanide Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N2O5S/c1-3-5-12-23-18-14-16(21(24)27-13-6-4-2)15-19(29(22,25)26)20(18)28-17-10-8-7-9-11-17/h7-11,14-15,23H,3-6,12-13H2,1-2H3,(H2,22,25,26) |
| SMILES | CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | 3-(butilamino)-4-fenoxi-5-sulfamoilbenzoato de butilo |
| Mostrar más |