Learn More
Butil 3-(2,4-Diclorofenilo)-2-oxo-1-oxaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl Carbonato, TRC
Código de producto. 30417152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417152 250 mg
30408943 25 mg
30415552 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS240640250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305319-70-3
Fórmula molecular C20H22Cl2O5
Peso molecular (g/mol) 413.29
Sinónimo Spirobudiclofen, Carbonic acid, butyl 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ester, Butyl 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl carbonate, Carbonic acid butyl 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ester, Spirobudifen
Nombre IUPAC carbonato de butilo [3-(2,4-diclorofenilo)-2-oxo-1-oxaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl] carbonato
SMILES CCCCOC(=O)OC1=C(C(=O)OC12CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl 3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl Carbonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22Cl2O5/c1-2-3-11-25-19(24)26-17-16(14-8-7-13(21)12-15(14)22)18(23)27-20(17)9-5-4-6-10-20/h7-8,12H,2-6,9-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.0844
Porcentaje de pureza >95%